Imprimer
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908399-1G OR908399-5G
APOSOR908399-1GEA 290 EUR
APOSOR908399-1G APOSOR908399-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18258839
Numéro CAS: 1621416-45-2