Imprimer
2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-(2-Cyclopentylvinyl)boronic acid
OR908337-1G OR908337-250MG
APOSOR908337-1GEA 1290 EUR
APOSOR908337-1G APOSOR908337-250MG
2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid 96%
2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid
Formule: C₇H₁₃BO₂
MW: 139.988 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09840294
Numéro CAS: 161282-93-5