Imprimer
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic acid
OR908289-1G OR908289-5G
APOSOR908289-1GEA 94.4 EUR
APOSOR908289-1G APOSOR908289-5G
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179.966 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319042
Numéro CAS: 958030-46-1