Imprimer
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR908216-1G OR908216-250MG
APOSOR908216-1GEA 293 EUR
APOSOR908216-1G APOSOR908216-250MG
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16249537
Numéro CAS: 790230-04-5