Imprimer
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908207-10G OR908207-1G OR908207-5G
APOSOR908207-10GEA 502 EUR
APOSOR908207-10G APOSOR908207-1G APOSOR908207-5G
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde 96%
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025212
Numéro CAS: 14966-09-7