Imprimer
4-Cyano-N-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908189-1G OR908189-5G
APOSOR908189-1GEA 219 EUR
APOSOR908189-1G APOSOR908189-5G
4-Cyano-N-methylbenzamide 98%
4-Cyano-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160.173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03550597
Numéro CAS: 36268-62-9