Imprimer
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908144-10G OR908144-1G OR908144-5G
APOSOR908144-10GEA 754 EUR
APOSOR908144-10G APOSOR908144-1G APOSOR908144-5G
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08729290
Numéro CAS: 15788-98-4