Imprimer
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR908133-1G OR908133-250MG OR908133-5G
APOSOR908133-1GEA 109 EUR
APOSOR908133-1G APOSOR908133-250MG APOSOR908133-5G
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09055221
Numéro CAS: 412281-11-9