Imprimer
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908131-1G OR908131-250MG
APOSOR908131-1GEA 104 EUR
APOSOR908131-1G APOSOR908131-250MG
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16999195
Numéro CAS: 51748-01-7