Imprimer
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908117-1G OR908117-250MG
APOSOR908117-1GEA 273 EUR
APOSOR908117-1G APOSOR908117-250MG
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044990
Numéro CAS: 40757-12-8