Imprimer
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907989-1G OR907989-5G
APOSOR907989-1GEA 183 EUR
APOSOR907989-1G APOSOR907989-5G
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12173485
Numéro CAS: 167627-38-5