Imprimer
Methyl 4-carbamoylbenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907970-1G OR907970-5G
APOSOR907970-1GEA 154 EUR
APOSOR907970-1G APOSOR907970-5G
Methyl 4-carbamoylbenzoate 98%
Methyl 4-carbamoylbenzoate
Formule: C₉H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463146
Numéro CAS: 6757-31-9