Imprimer
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR907935-1G OR907935-5G
APOSOR907935-1GEA 134 EUR
APOSOR907935-1G APOSOR907935-5G
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09834617
Numéro CAS: 27475-19-0