Imprimer
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907907-1G OR907907-250MG
APOSOR907907-1GEA 444 EUR
APOSOR907907-1G APOSOR907907-250MG
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045770
Numéro CAS: 69026-10-4