Imprimer
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907899-100MG OR907899-1G OR907899-250MG
APOSOR907899-100MGEA 122 EUR
APOSOR907899-100MG APOSOR907899-1G APOSOR907899-250MG
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079346
Numéro CAS: 581-71-5