Imprimer
Methyl 2,6-dimethylbenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907888-1G OR907888-5G
APOSOR907888-1GEA 62.5 EUR
APOSOR907888-1G APOSOR907888-5G
Methyl 2,6-dimethylbenzoate 98%
Methyl 2,6-dimethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203721
Numéro CAS: 14920-81-1