Imprimer
Isopropyl 3-cyanobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907618-1G OR907618-5G
APOSOR907618-1GEA 219 EUR
APOSOR907618-1G APOSOR907618-5G
Isopropyl 3-cyanobenzoate 98%
Isopropyl 3-cyanobenzoate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19981536
Numéro CAS: 110893-37-3