Imprimer
1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907482-1G OR907482-5G
APOSOR907482-1GEA 0 EUR
APOSOR907482-1G APOSOR907482-5G
1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
1-Propylpyrazole-4-boronic acid
Formule: C₆H₁₁BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504862
Numéro CAS: 847818-57-9