Imprimer
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907458-1G OR907458-5G
APOSOR907458-1GEA 168 EUR
APOSOR907458-1G APOSOR907458-5G
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid 98%
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid
Formule: C₆H₂BD₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093711
Numéro CAS: 215527-70-1