Imprimer
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907393-10G OR907393-1G OR907393-5G
APOSOR907393-10GEA 754 EUR
APOSOR907393-10G APOSOR907393-1G APOSOR907393-5G
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₄
MW: 196.008 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28024840
Numéro CAS: 2377606-71-6