Imprimer
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907323-1G OR907323-5G
APOSOR907323-1GEA 127 EUR
APOSOR907323-1G APOSOR907323-5G
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Formule: C₈H₁₂BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181608
Numéro CAS: 1451391-77-7