Imprimer
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907262-1G OR907262-5G
APOSOR907262-1GEA 212 EUR
APOSOR907262-1G APOSOR907262-5G
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₁₁ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00229409
Numéro CAS: 31002-87-6