5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906963-1G
OR906963-5G
APOSOR906963-1GEA
290
EUR
APOSOR906963-1G
APOSOR906963-5G
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Formule:
C₇H₁₃N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05237221 Numéro CAS: 3524-34-3 |