Imprimer
2-Amino-N-methyl-DL-propanamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-N-methylpropanamide
OR906370-1G OR906370-5G
APOSOR906370-1GEA 114 EUR
APOSOR906370-1G APOSOR906370-5G
2-Amino-N-methyl-DL-propanamide 98%
2-Amino-N-methyl-DL-propanamide
Formule: C₄H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09927582
Numéro CAS: 32012-12-7