Imprimer
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-(Cyclopropanecarbonyl)phenyl)boronic acid
OR906064-1G OR906064-5G
APOSOR906064-1GEA 220 EUR
APOSOR906064-1G APOSOR906064-5G
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22383671
Numéro CAS: 2377609-66-8