5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905740-1G
OR905740-5G
APOSOR905740-1GEA
102
EUR
APOSOR905740-1G
APOSOR905740-5G
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Formule:
C₄H₈N₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03085910 Numéro CAS: 22819-05-2 |