Imprimer
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904913-1G OR904913-250MG
APOSOR904913-1GEA 806 EUR
APOSOR904913-1G APOSOR904913-250MG
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine 95%
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151.206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06653530
Numéro CAS: 118248-27-4