Imprimer
Iron(III) p-toluenesulphonate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Iron(III) 4-methylbenzenesulphonate
OR904634-25G OR904634-100G OR904634-500G OR904634-5G
APOSOR904634-25GEA 29 EUR
APOSOR904634-25G APOSOR904634-100G APOSOR904634-500G APOSOR904634-5G
Iron(III) p-toluenesulphonate 96%
Iron(III) p-toluenesulphonate
Formule: (C₇H₇O₃S)₃·Fe
MW: 569.426 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01766290
Numéro CAS: 77214-82-5