Imprimer
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904301-100MG OR904301-1G OR904301-250MG
APOSOR904301-100MGEA 168 EUR
APOSOR904301-100MG APOSOR904301-1G APOSOR904301-250MG
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole
Formule: C₈H₈N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02665526
Numéro CAS: 383142-64-1