Imprimer
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904295-1G OR904295-5G
APOSOR904295-1GEA 87 EUR
APOSOR904295-1G APOSOR904295-5G
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Formule: C₁₀H₂₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059893
Numéro CAS: 62995-79-3