Imprimer
4-Chloroquinolin-6-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902593-1G OR902593-250MG
APOSOR902593-1GEA 517 EUR
APOSOR902593-1G APOSOR902593-250MG
4-Chloroquinolin-6-amine 97%
4-Chloroquinolin-6-amine
Formule: C₉H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702408
Numéro CAS: 1085192-91-1