Imprimer
(Cyclopropylmethyl)methylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(Cyclopropylmethyl)-N-methylamine Hydrochloride
OR902516-1G OR902516-5G
APOSOR902516-1GEA 56.7 EUR
APOSOR902516-1G APOSOR902516-5G
(Cyclopropylmethyl)methylamine hydrochloride 98%
(Cyclopropylmethyl)methylamine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N·ClH
MW: 121.608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759080
Numéro CAS: 77335-18-3