Imprimer
(Cyclopropylmethyl)(methyl)amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902120-1G OR902120-5G
APOSOR902120-1GEA 221 EUR
APOSOR902120-1G APOSOR902120-5G
(Cyclopropylmethyl)(methyl)amine 95%
(Cyclopropylmethyl)(methyl)amine
Formule: C₅H₁₁N
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11150443
Numéro CAS: 18977-45-2