Imprimer
2-(Benzyloxy)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902071-1G OR902071-5G
APOSOR902071-1GEA 219 EUR
APOSOR902071-1G APOSOR902071-5G
2-(Benzyloxy)pyridine 98%
2-(Benzyloxy)pyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09701434
Numéro CAS: 40864-08-2