Imprimer
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902068-1G OR902068-5G
APOSOR902068-1GEA 145 EUR
APOSOR902068-1G APOSOR902068-5G
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine 97%
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178.231 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000144
Numéro CAS: 327064-60-8