Imprimer
(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901944-1G OR901944-250MG
APOSOR901944-1GEA 127 EUR
APOSOR901944-1G APOSOR901944-250MG
(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
(4-nitropyridin-2-yl)methanol
Formule: C₆H₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774099
Numéro CAS: 98197-88-7