Imprimer
2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901890-1G OR901890-5G
APOSOR901890-1GEA 145 EUR
APOSOR901890-1G APOSOR901890-5G
2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
2-tert-Butoxy-p-picoline
Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18914537
Numéro CAS: 57883-15-5