Imprimer
3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901881-1G OR901881-5G
APOSOR901881-1GEA 0 EUR
APOSOR901881-1G APOSOR901881-5G
3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
3-Acetamido-6-chloropyridazine
Formule: C₆H₆ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835313
Numéro CAS: 14959-31-0