Imprimer
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901836-1G OR901836-5G
APOSOR901836-1GEA 55.1 EUR
APOSOR901836-1G APOSOR901836-5G
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143.571 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977414
Numéro CAS: 20173-49-3