Imprimer
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
OR901758-1G OR901758-5G
APOSOR901758-1GEA 79.9 EUR
APOSOR901758-1G APOSOR901758-5G
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine
Formule: C₆H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374349
Numéro CAS: 214977-38-5