Imprimer
2-Chloro-4-morpholinopyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901747-1G OR901747-5G
APOSOR901747-1GEA 255 EUR
APOSOR901747-1G APOSOR901747-5G
2-Chloro-4-morpholinopyridine 97%
2-Chloro-4-morpholinopyridine
Formule: C₉H₁₁ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923071
Numéro CAS: 937202-67-0