Imprimer
2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-(piperidin-1-yl)pyridine
OR901746-1G OR901746-5G
APOSOR901746-1GEA 168 EUR
APOSOR901746-1G APOSOR901746-5G
2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
2-Chloro-4-piperidinopyridine
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702602
Numéro CAS: 1209459-54-0