Imprimer
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxy-4-methylpyridine, 5-Chloro-2-hydroxy-4-picoline
OR901598-1G OR901598-5G
APOSOR901598-1GEA 94.4 EUR
APOSOR901598-1G APOSOR901598-5G
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Formule: C₆H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375093
Numéro CAS: 886364-92-7