Imprimer
2-Cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901542-1G OR901542-250MG OR901542-5G
APOSOR901542-1GEA 177 EUR
APOSOR901542-1G APOSOR901542-250MG APOSOR901542-5G
2-Cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-Cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₀H₁₉BO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22392290
Numéro CAS: 1360914-08-4