Imprimer
1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR901385-250MG OR901385-1G
APOSOR901385-250MGEA 607 EUR
APOSOR901385-250MG APOSOR901385-1G
1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester 98%
1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₅BN₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD21099686
Numéro CAS: 1402174-62-2