Imprimer
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR900945-1G OR900945-250MG
APOSOR900945-1GEA 638 EUR
APOSOR900945-1G APOSOR900945-250MG
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₀BNO₃
MW: 261.124 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18732747
Numéro CAS: 631911-09-6