Imprimer
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR900848-10G OR900848-1G OR900848-5G
APOSOR900848-10GEA 567 EUR
APOSOR900848-10G APOSOR900848-1G APOSOR900848-5G
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine
Formule: C₉H₁₀BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374476
Numéro CAS: 546115-65-5