Imprimer
Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900801-1G OR900801-5G
APOSOR900801-1GEA 270 EUR
APOSOR900801-1G APOSOR900801-5G
Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate 95%
Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236385
Numéro CAS: 5894-79-1