Imprimer
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900796-1G OR900796-5G
APOSOR900796-1GEA 198 EUR
APOSOR900796-1G APOSOR900796-5G
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate
Formule: C₈H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275841
Numéro CAS: 143707-72-6