Imprimer
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900743-10G OR900743-1G OR900743-5G
APOSOR900743-10GEA 538 EUR
APOSOR900743-10G APOSOR900743-1G APOSOR900743-5G
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol 98%
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863763
Numéro CAS: 183057-64-9